Merck
WH0011027M17
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LILRA2 antibody produced in mouse
clone 3C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CD85H, Anti-ILT1, Anti-LIR-7, Anti-LIR7, Anti-leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A (with TM domain), member 2
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3C7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LILRA2(11027)
Allgemeine Beschreibung
Leukocyte Ig-like receptors (LIRs) are a family of immunoreceptors expressed predominantly on monocytes and B cells and at lower levels on dendritic cells and natural killer (NK) cells. All LIRs in subfamily B have an inhibitory function (see, e.g., LILRB1, MIM 604811). LIRs in subfamily A, with short cytoplasmic domains lacking an immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM) and with transmembrane regions containing a charged arginine residue, may initiate stimulatory cascades. One member of subfamily A (LILRA3; MIM 604818) lacks a transmembrane region and is presumed to be a soluble receptor.[supplied by OMIM
Immunogen
LILRA2 (NP_006857, 322 a.a. ~ 383 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DRPSLSVQPVPTVAPGKNVTLLCQSRGQFHTFLLTKEGAGHPPLHLRSEHQAQQNQAEFRMG
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)