Merck
WH0010916M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAGED2 antibody produced in mouse
clone 6G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-11B6, Anti-BCG1, Anti-HCA10, Anti-JCL1, Anti-MAGED, Anti-MAGED2, Anti-MGC8386, Anti-melanoma antigen family D, 2
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6G10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAGED2(10916)
Allgemeine Beschreibung
This gene is a member of the MAGED gene family. While the MAGEA and MAGEB genes are silent in normal tissues with the exception of testis and placenta, the MAGED genes are expressed ubiquitously. The MAGED genes are clustered on chromosome Xp11. This gene is located in Xp11.2, a hot spot for X-linked mental retardation (XLMR). Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, however, the full length nature of some variants has not been defined. (provided by RefSeq)
Immunogen
MAGED2 (NP_055414, 16 a.a. ~ 125 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AEASEKDSSSMMQTLLTVTQNVEVPETPKASKALEVSEDVKVSKASGVSKATEVSKTPEAREAPATQASSTTQLTDTQVLAAENKSLAADTKKQNADPQAVTMPATETKK
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)