Merck
WH0010420M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TESK2 antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-testis-specific kinase 2
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TESK2(10420)
Allgemeine Beschreibung
This gene product is a serine/threonine protein kinase that contains an N-terminal protein kinase domain that is structurally similar to the kinase domains of testis-specific protein kinase-1 and the LIM motif-containing protein kinases (LIMKs). Its overall structure is most related to the former, indicating that it belongs to the TESK subgroup of the LIMK/TESK family of protein kinases. This gene is predominantly expressed in testis and prostate. The developmental expression pattern of the rat gene in testis suggests an important role for this gene in meitoic stages and/or early stages of spermiogenesis. (provided by RefSeq)
Immunogen
TESK2 (AAH33085, 405 a.a. ~ 542 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GPGTMPLADWQEPLAPPIRRWCSLPGSPEFLHQEACPFVGREESLSDGPPPRLSSLKYRVKEIPPFRASALPAAQAHEAMDCSILQEENGFGSRPQGTSPCPAGASEEMEVEERPAGSTPATFSTSGIGLQTQGKQDG
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)