Merck
WH0010299M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MARCH6 antibody produced in mouse
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-KIAA0597, Anti-Membrane-associated ring finger (C3HC4) 6, Anti-RNF176, Anti-TEB4
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MARCH6(10299)
Immunogen
MARCH6 (NP_005876, 2 a.a. ~ 91 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DTAEEDICRVCRSEGTPEKPLYHPCVCTGSIKFIHQECLVQWLKHSRKEYCELCKHRFAFTPIYSPDMPSRLPIQDIFAGLVTSIGTAIR
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)