Merck
WH0010294M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DNAJA2 antibody produced in mouse
clone 2A11-F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CPR3, Anti-DNAJ, Anti-DNJ3, Anti-DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 2, Anti-HIRIP4, Anti-PRO3015
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2A11-F2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DNAJA2(10294)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the evolutionarily conserved DNAJ/HSP40 family of proteins, which regulate molecular chaperone activity by stimulating ATPase activity. DNAJ proteins may have up to 3 distinct domains: a conserved 70-amino acid J domain, usually at the N terminus; a glycine/phenylalanine (G/F)-rich region; and a cysteine-rich domain containing 4 motifs resembling a zinc finger domain. The product of this gene works as a cochaperone of Hsp70s in protein folding and mitochondrial protein import in vitro. (provided by RefSeq)
Immunogen
DNAJA2 (AAH13044, 1 a.a. ~ 412 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MANVADTKLYDILGVPPGASENELKKAYRKLAKEYHPDKNPNAGDKFKEISFAYEVLSNPEKRELYDRYGEQGLREGSGGGGGMDDIFSHIFGGGLFGFMGNQSRSRNGRRRGEDMMHPLKVSLEDLYNGKTTKLQLSKNVLCSACSGQGGKSGAVQKCSACRGRGVRIMIRQLAPGMVQQMQSVCSDCNGEGEVINEKDRCKKCEGKKVIKEVKILEVHVDKGMKHGQRITFTGEADQAPGVEPGDIVLLLQEKEHEVFQRDGNDLHMTYKIGLVEALCGFQFTFKHLDGRQIVVKYPPGKVIEPGCVRVVRGEGMPQYRNPFEKGDLYIKFDVQFPENNWINPDRLSELEDLLPSRPEVPNIIGETEEVELQEFDSTRGSGGGQRREAYNDSSDEESSSHHGPGVQCAHQ
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)