Merck
WH0010014M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HDAC5 antibody produced in mouse
clone 4G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-HD5, Anti-NYCO9, Anti-histone deacetylase 5
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4G2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HDAC5(10014)
Immunogen
HDAC5 (AAH51824, 330 a.a. ~ 429 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AENGFTGSVPNIPTEMLPQHRALPLDSSPNQFSLYTSPSLPNISLGLQATVTVTNSHLTASPKLSTQQEAERQALQSLRQGGTLTGKFMSTSSIPGCLLG
Biochem./physiol. Wirkung
Histone deacetylase 5 (HDAC5) promotes progression of the cell cycle, cell proliferation and apoptosis. Reduced expression of the protein is observed in colon cancer and acute myeloid leukemia.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Haftungsausschluss
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
HDAC5 is required for maintenance of pericentric heterochromatin, and controls cell-cycle progression and survival of human cancer cells.
Peixoto P
Cell Death and Differentiation, 19(7), 1239-1252 (2012)
Formononetin sensitizes glioma cells to doxorubicin through preventing EMT via inhibition of histone deacetylase 5.
Liu Q
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8(6), 6434-6441 (2015)