Merck
WH0008550M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MAPKAPK5 antibody produced in mouse
clone 2D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-PRAK, Anti-mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 5
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAPKAPK5(8550)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the serine/threonine kinase family. In response to cellular stress and proinflammatory cytokines, this kinase is activated through its phosphorylation by MAP kinases including MAPK1/ERK, MAPK14/p38-alpha, and MAPK11/p38-beta. In vitro, this kinase phosphorylates heat shock protein HSP27 at its physiologically relevant sites. Two alternately spliced transcript variants of this gene encoding distinct isoforms have been reported. (provided by RefSeq)
Immunogen
MAPKAPK5 (AAH47284, 371 a.a. ~ 471 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KDSVYIHDHENGAEDSNVALEKLRDVIAQCILPQAGENEDEKLNEVMQEAWKYNRECKLLRDTLQSFSWNGRGFTDKVDRLKLAEIVKQVIEEQTTSHESQ
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)