WH0006879M1
Monoclonal Anti-TAF7 antibody produced in mouse
clone 2C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-TAF2F, Anti-TAF7 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 55kDa, Anti-TAFII55
Größe auswählen
€ 418,00
Größe auswählen
About This Item
€ 418,00
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2C5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TAF7(6879)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
FIWNHGITLPLKNVRKRRFRKTAKKKYIESPDVEKEVKRLLSTDAEAVSTRWEIIAEDETKEAENQGLDISSPGMSGHRQGHDSLEHDELREIFN
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)