Merck
WH0005140M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDE3B antibody produced in mouse
clone 4A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-cGIPDE1, Anti-phosphodiesterase 3B, cGMP-inhibited
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A4, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PDE3B(5140)
Immunogen
PDE3B (NP_000913, 401 a.a. ~ 500 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LTPFPGFYPCSEIEDPAEKGDRKLNKGLNRNSLPTPQLRRSSGTSGLLPVEQSSRWDRNNGKRPHQEFGISSQGCYLNGPFNSNLLTIPKQRSSSVSLTH
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)