WH0002009M1
Monoclonal Anti-EML1 antibody produced in mouse
clone 5G3, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-ELP79, Anti-EMAP, Anti-EMAPL, Anti-FLJ45033, Anti-HuEMAP, Anti-echinoderm microtubule associated protein like 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5G3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotyp
IgMκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EML1(2009)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MEDGFSSYSSLYDTSSLLQFCNDDSASAASSMEVTDRIASLEQRVQMQEDDIQLLKSALADVVRRLNITEEQQAVLNRKGPTKARPLMQTLPLRTTVNN
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable