Merck
WH0001385M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CREB1 antibody produced in mouse
clone 3F1-1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CREB, Anti-MGC9284, Anti-cAMP responsive element binding protein 1
Größe auswählen
100 μG
€ 418,00
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 418,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 418,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F1-1B2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CREB1(1385)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a transcription factor that is a member of the leucine zipper family of DNA binding proteins. This protein binds as a homodimer to the cAMP-responsive element, an octameric palindrome. The protein is phosphorylated by several protein kinases, and induces transcription of genes in response to hormonal stimulation of the cAMP pathway. Alternate splicing of this gene results in two transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
CREB1 (AAH10636, 1 a.a. ~ 341 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTMESGAENQQSGDAAVTEAENQQMTVQAQPQIATLAQVSMPAAHATSSAPTVTLVQLPNGQTVQVHGVIQAAQPSVIQSPQVQTVQSSCKDLKRLFSGTQISTIAESEDSQESVDSVTDSQKRREILSRRPSYRKILNDLSSDAPGVPRIEEEKSEEETSAPAITTVTVPTPIYQTSSGQYIAITQGGAIQLANNGTDGVQGLQTLTMTNAAATQPGTTILQYAQTTDGQQILVPSNHVVVQAASGDVQTYQIRTAPTSTIAPGVVMASSPALPTQPAEEAARKREVRLMKNREAARECRRKKKEYVKCLENRVAVLENQNKTLIEELKALKDLYCHKSD
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)