WH0000957M7
Monoclonal Anti-ENTPD5 antibody produced in mouse
clone 4A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CD39L4, Anti-NTPDase5, Anti-PCPH, Anti-ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 5
Größe auswählen
€ 492,00
Größe auswählen
About This Item
€ 492,00
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ENTPD5(957)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
EEVQRGSFYAFSYYYDRAVDTDMIDYEKGGILKVEDFERKAREVCDNLENFTSGSPFLCMDLSYITALLKDGFGFADSTVLQ
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)