Merck
WH0000399M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RHOH antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-ARHH, Anti-TTF, Anti-ras homolog gene family, member H
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RHOH(399)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the Ras superfamily of small GTPases. Expression of a chimeric transcript of LAZ3 and this gene has been reported as a result of the translocation t(3;4) in non-Hodgkin′s lymphomas. This gene encodes a small G-like protein, and unlike most other small G proteins which are expressed ubiquitously, this gene is transcribed only in hemopoietic cells. (provided by RefSeq)
Immunogen
RHOH (AAH14261.1, 1 a.a. ~ 191 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLSSIKCVLVGDSAVGKTSLLVRFTSETFPEAYKPTVYENTGVDVFMDGIQISLGLWDTAGNDAFRSIRPLSYQQADVVLMCYSVANHNSFLNLKNKWIGEIRSNLPCTPVLVVVTQTDQREMGPHRASCVNAMEGKKLAQDVRAKGYLECSALSNRGVQQVFECAVRTAVNQARRRNRRRLFSINECKIF
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)