Merck
WH0000140M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ADORA3 antibody produced in mouse
clone 1A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-A3AR, Anti-AD026, Anti-adenosine A3 receptor, Anti-bA552M11.5
Größe auswählen
100 μG
€ 492,00
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 492,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 492,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADORA3(140)
Allgemeine Beschreibung
This gene encodes a protein that belongs to the family of adenosine receptors, which are G-protein-coupled receptors that are involved in a variety of intracellular signaling pathways and physiological functions. The receptor encoded by this gene mediates a sustained cardioprotective function during cardiac ischemia, it is involved in the inhibition of neutrophil degranulation in neutrophil-mediated tissue injury, it has been implicated in both neuroprotective and neurodegenerative effects, and it may also mediate both cell proliferation and cell death. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
ADORA3 (AAH29831, 121 a.a. ~ 225 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VTTHRRIWLALGLCWLVSFLVGLTPMFGWNMKLTSEYHRNVTFLSCQFVSVMRMDYMVYFSFLTWIFIPLVVMCAIYLDIFYIIRNKLSLNLSNSKETGAFYGRE
Leistungsmerkmale und Vorteile
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)