V5130
Val-His-Leu-Thr-Pro-Val-Glu-Lys acetate salt
≥97% (HPLC)
About This Item
Assay
≥97% (HPLC)
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)