Fortfahren mit
V1628
Verrucarol
Synonym(e):
4β,15-Dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-ene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12C[C@@H](O)C(C)([C@@]3(CO)CCC(C)=C[C@@]3([H])O1)C24CO4
InChI
1S/C15H22O4/c1-9-3-4-14(7-16)11(5-9)19-12-6-10(17)13(14,2)15(12)8-18-15/h5,10-12,16-17H,3-4,6-8H2,1-2H3/t10-,11-,12-,13?,14-,15?/m1/s1
InChI key
ZSRVBNXAPSQDFY-CXOCQXMISA-N
Biochem/physiol Actions
Trichothecene mycotoxin that is a component of toxic mold. Esters of verrucarol have anti-tumor activity.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)