UC177
(±)-Mephenytoin
Synonym(e):
(±)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-2,4-imidazolidindion, (±)-5-Ethyl-3-methyl-5-phenyl-hydantoin
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
crystals
Farbe
off-white
mp (Schmelzpunkt)
115-118 °C
135-137 °C
Löslichkeit
DMSO: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-3-12(9-7-5-4-6-8-9)10(15)14(2)11(16)13-12/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,13,16)
InChIKey
GMHKMTDVRCWUDX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable