Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 639,00 € 543,15 |
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.150,00 € 977,50 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.25
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
€ 543,15
Listenpreis€ 639,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
4-Hydroxymephenytoin,
form
solid
Quality Segment
color
white
mp
153-154 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-12(8-4-6-9(15)7-5-8)10(16)14(2)11(17)13-12/h4-7,15H,3H2,1-2H3,(H,13,17)
InChI key
OQPLORUDZLXXPD-UHFFFAOYSA-N
General description
CYP2C19 metabolite of mephenytoin.
Application
4-Hydroxymephenytoin has been used for developing ultra performance LC (UPLC)- tandem mass spectrometry (MS/MS) assays for evaluating cytochrome P450 (CYP) probe drugs and their relevant metabolites in human urine or plasma samples[1]. 4-hydroxymephenytoin has also been used for developing sub-2-micron particle LC/MS/MS-based methods for analyzing CYP450 probe substrate metabolites[2].
Biochem/physiol Actions
4-Hydroxymephenytoin catabolism displays genetic polymorphism and is a direct indicator of Cytochrome P450 2C19 (CYP2C19) activity. Detection and quantification of 4-hydroxymephenytoin in biological samples by HPLC method is well optimized.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white | color - | color off-white | color - |
| mp 153-154 °C | mp - | mp 135-138 °C | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxymephenytoin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?