Fortfahren mit
U116
U-99194 maleate salt
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
5,6-Dimethoxy-2-(di-n-propylamino)indan maleate salt
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 465,00
€ 395,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H27NO2 · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 395,25
Listenpreis€ 465,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: >5 mg/mL
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCCN(CCC)C1Cc2cc(OC)c(OC)cc2C1
InChI
1S/C17H27NO2.C4H4O4/c1-5-7-18(8-6-2)15-9-13-11-16(19-3)17(20-4)12-14(13)10-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h11-12,15H,5-10H2,1-4H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
FSIQDESGRQTFNN-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Application
U-99194 maleate has been used as a dopaminergic antagonist to study its effects on immobility episodes[1] and yawning frequency[2] in rats.
Biochem/physiol Actions
U-99194 is a putative D3 antagonist with a 30-fold preference for the dopamine D3 vs. D2 receptor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
U-99194 maleate salt is soluble in water at a concentration >5 mg/ml.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U115B4559C6848
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 11 mg/mL, ethanol: 2.7 mg/mL, H2O: 3 mg/mL
solubility
H2O: soluble 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 32 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
off-white
color
white to beige
color
white to beige
Gene Information
human ... DRD3(1814)
Gene Information
human ... DRD4(1815)
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)