Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.160,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
JA.01
UNSPSC Code:
41123305
Weight:
49 lb
Material:
beige (drawers), polyethylene
€ 1.160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
beige (drawers), polyethylene
manufacturer/tradename
TrippNT 51087
W × H × D
12 in. × 3 in. × 16 in., drawer
weight
49 lb
General description
27 inches tall
- 4 full extension drawers
- Fits under bench
- Light weight and easy to move
- White polyethylene construction
- 13 colors
- Built-in tray top
- 3 inch swivel casters (2 with brakes)
- Fully assembled
- Non metal rustproof polymer construction
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description beige (drawers) | description blue (drawers) | description white (drawers) | description purple (drawers) |
| weight 49 lb | weight 49 lb | weight 49 lb | weight 67 lb |
| material polyethylene , beige (drawers) | material polyethylene , blue (drawers) | material polyethylene , white (drawers) | material polyethylene , purple (drawers) |
| manufacturer/tradename TrippNT 51087 | manufacturer/tradename TrippNT 51080 | manufacturer/tradename TrippNT 51032 | manufacturer/tradename TrippNT 51134 |
| W × H × D 12 in. × 3 in. × 16 in., drawer | W × H × D 12 in. × 3 in. × 16 in., drawer | W × H × D 12 in. × 3 in. × 16 in., drawer | W × H × D 24 1/2 × 3 3/8 × 15 1/2 in., drawers |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Compact 4 Drawer Locking Cart
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?