Merck
TMO3662-2000
Nalgene® graduierte Zylinder
polypropylene, volume 2000 mL, case of 4 ea
Synonym(e):
PP cylinder, graduated PP cylinder
Größe auswählen
4 EACH
€ 535,00
€ 535,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 EACH
€ 535,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
€ 535,00
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Verpackung
case of 4 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 3662-2000
Volumen
2000 mL
Allgemeine Beschreibung
Flüssigkeitsabweisend - der gesamte Inhalt kann entnommen werden (kalibriert auf TC/TD bei 20°C) Entspricht den Klasse B-Genauigkeitsanforderungen von ASTME 1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass" und allen Anforderungen des ISO Standard 6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders". Keine Meniskusbildung. Eingeprägte Graduierung mit zusätzlicher Hauptmarkierung an der Rückseite für bessere Ablesbarkeit; großer Ausguß. Die Zylinder sind autoklavierbar
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)