Fortfahren mit
TMO140067
Nunc® EasyFill Cell Factory filter assembly cap
high-density polyethylene, pore size 1.0 μm
Synonym(e):
closed cell system cap, closed cell system filter cap, Nunc 140067, cell harvesting filter assembly cap, closed culture system assembly cap
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 259,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41161502
Material:
high-density polyethylene
€ 259,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
high-density polyethylene
manufacturer/tradename
Nunc 140067
pore size
1.0 μm pore size
General description
Further the development of applications that require a more closed cell culture system using Thermo Scientific Nunc Cell Factory Accessories. Reduce the need for open interventions and support the use of aseptic methods for fluid handing relating to filling, inoculation, feeding and harvesting of the Cell Factory system.
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TMO140080TMO140065TMO140250
description
high-density polyethylene, pore size 1.0 μm
description
high-density polyethylene, pore size 0.22 μm
description
high-density polyethylene, diam. 0.5 in.
description
2 layer, polystyrene, surface area 1264 cm2, sterile, vented, case of 6 ea
material
high-density polyethylene
material
high-density polyethylene
material
high-density polyethylene
material
polystyrene
manufacturer/tradename
Nunc 140067
manufacturer/tradename
Nunc 140080
manufacturer/tradename
Nunc 140065
manufacturer/tradename
Nunc 140250
pore size
1.0 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
-
pore size
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)