Merck
TMO1201-4000
Nalgene® Griffin beakers
polypropylene, volume 4000 mL, case of 4 ea
Synonym(e):
PP beaker, nalgene PP beaker
Größe auswählen
4 EACH
€ 352,00
€ 352,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 EACH
€ 352,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
€ 352,00
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Verpackung
case of 4 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 1201-4000
Volumen
4000 mL
Allgemeine Beschreibung
Niedrige Form.Graduierung , Katalognummer, Größe, Kunststoff-Code, max.Temperatur und Symbol"keine offene Flamme" sind im Siebdruck aufgetragen , entspr. ISO/DIN 7056 International Standard. Chemisch resistent. Autoklavierbar. Nicht für den Gebrauch auf Heizplatten geeignet.
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)