Fortfahren mit
TMO1201-0030
Nalgene® Griffin beakers
polypropylene, volume 30 mL, case of 18 ea
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
PP beaker, nalgene PP beaker, Nalgene 1201-0030, laboratory flask, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Sparen Sie 12% vom Listenpreis*
Verwenden Sie den Code DISCO12 im Warenkorb. Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
18 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 230,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32150326
Material:
polypropylene
€ 230,00
Speichern 12 % mit Code DISCO12Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
packaging
case of 18 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 1201-0030
volume
30 mL
General description
Low form. With silk-screened graduations, Nalgene catalog number, size and resin codes, max. use temp., and "no flame" symbol. Meet the ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy. Chemically resistant. Autoclavable. Not for use on a hot plate.
Other Notes
Browse all plastic beakers
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z130966Z130923Z130931
description
polypropylene, volume 30 mL, case of 18 ea
description
capacity 150 mL, translucent polypropylene
description
capacity 1,000 mL, transparent polymethylpentene
description
capacity 50 mL, translucent polypropylene
material
polypropylene
material
translucent polypropylene
material
transparent polymethylpentene
material
translucent polypropylene
volume
30 mL
volume
-
volume
-
volume
-
manufacturer/tradename
Nalgene 1201-0030
manufacturer/tradename
Nalgene 1201-0150
manufacturer/tradename
Nalgene 1203-1000
manufacturer/tradename
Nalgene 1201-0050
packaging
case of 18 ea
packaging
pkg of 12 ea
packaging
pkg of 3 ea
packaging
pkg of 12 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Griffin beakers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)