Wichtige Dokumente
T9896
Sigma-Aldrich
1,3,3-Trimethyl-2-methylene indoline
Synonym(e):
Fisher’s base
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Dichte
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
  • Analysenzertifikate (COA)