Fortfahren mit
T9549
Thrombin aus Rinderplasma
powder, suitable for cell culture, ≥1,500 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
Synonym(e):
Faktor IIa
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-648-7
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥1,500 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
form
powder
specific activity
≥1,500 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
mol wt
heavy chain ~31 kDa, light chain ~6 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... F2(280685)
General description
Thrombin is the final coagulation protease in regard to hemostasis, promoting both procoagulant and anticoagulant effects.
Application
Thrombin is used for site specific cleavage of recombinant fusion proteins containing an accessible thrombin recognition site for removal of affinity tags. Thrombin has been used in a study to assess an expression and purification system for the biosynthesis of adenosine receptor peptides for biophysical and structural characterization.
Biochem/physiol Actions
Serinprotease, die selektiv Arg-Gly-Bindungen in Fibrinogen spaltet, um Fibrin und Fibrinopeptide A und B zu bilden.
Preparation Note
When reconstituted with 1 mL water, vial contains stated activity in 0.15 M sodium chloride and 0.05 M sodium citrate, pH 6.5.
Analysis Note
Beim NIH-Assay werden 0,2 ml verdünntes Plasma (1:1 mit Kochsalzlösung) als Substrat und 0,1 ml der Thrombinprobe (stabilisiert in einer 1%igen gepufferten Albuminlösung) auf Basis einer modifizierten Biggs-Methode analysiert. Zur Bestimmung der Thrombinkonzentrationen werden nur Gerinnungszeiten im Bereich von 15 bis 25 Sekunden verwendet.
Die Aktivität wird in NIH-Einheiten ausgedrückt, die aus einem direkten Vergleich mit einem NIH-Thrombin-Referenzstandard (Charge K) gewonnen werden
Other Notes
Für weitere Informationen siehe thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Activity is expressed in NIH units, and is measured by direct comparison to an NIH thrombin reference standard.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thrombin aus Rinderplasma
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)