Merck
T8948
3-Piperazino-benzotrifluorid -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
N-[3-(Trifluormethyl)-phenyl]-piperazin -hydrochlorid, TFMPP -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13F3N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.69
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
240-153-2
MDL number:
Assay:
99%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
drug control
kontrollierte Droge in Deutschland, regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
availability
not available in Japan
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
239-241 °C (lit.)
solubility
methanol:glacial acetic acid (1:1): soluble 25 mg/mL
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
SMILES string
Cl.FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2.ClH/c12-11(13,14)9-2-1-3-10(8-9)16-6-4-15-5-7-16;/h1-3,8,15H,4-7H2;1H
InChI key
DGNLGWJZZZOYPT-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)piperazine hydrochloride is soluble in methanol:glacial acetic acid (1:1) at 25 mg/ml.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T8948-5G04061832452760