Fortfahren mit
T8819
TFIIB human
~5 units/μL, recombinant, expressed in E. coli, solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 471,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
solution
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
~32 kDa
€ 471,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
solution
mol wt
~32 kDa
concentration
~5 units/μL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... GTF2B(2959)
Biochem/physiol Actions
The amino terminal region of TFIIB contains a zinc ribbon fold composed of antiparallel Β strands. Mutational studies show that this domain is required for recruitment of RNA Pol II for transcriptional initiation.
General transcription factor for RNA Polymerase II.
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.4, 100 mM NaCl, 2 mM DTT, 1 mM EDTA, 0.1% Triton® X-100.
Other Notes
One gel shift unit is the amount of TFIIB required to form 0.2 pmol of TFIIB/TFIID/DNA complex as detected by gel shift.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP2112HPA061626ZRB3185
description
~5 units/μL, recombinant, expressed in E. coli, solution
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
expressed in HEK 293 cells
concentration
~5 units/μL
concentration
400 μg/mL
concentration
-
concentration
-
mol wt
~32 kDa
mol wt
~61.2 kDa
mol wt
-
mol wt
calculated mol wt 35.83 kDa, observed mol wt ~35.83 kDa
form
solution
form
frozen liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)