Fortfahren mit
T8660
Anti-β-Tubulin III Antibody
mouse monoclonal, SDL.3D10
enhanced validation
Verbesserte Validierung
Synonym(e):
Anti-CDCBM, Anti-CDCBM1, Anti-CFEOM3, Anti-CFEOM3A, Anti-FEOM3, Anti-TUBB4, Anti-beta-4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 152,00
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 522,00
0.2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 651,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
SDL.3D10, monoclonal
Application:
ELISA (i), WB
Citations:
535
€ 152,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Monoklonaler Anti-β-Tubulin-III-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper, clone SDL.3D10, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
SDL.3D10, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
bovine, rat, human, boar
packaging
antibody small pack of 25 μL
enhanced validation
knockout
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1:400 using a rat brain extract
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
rat ... Tubb3(246118)
General description
Der monoklonale Anti-μTubulin-Antikörper des Isotyp III (Maus-IgG2b-Isotyp) ist vom SDL.3D10-Hybridom abgeleitet, das durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten von BALB/c-Mäusen hergestellt wird.
Tubulin β 3 Klasse III (TUBB3), auch als β-Tubulin III bezeichnet, wird von dem Gen codiert, das auf dem menschlichen Chromosom 16q24.3 kartiert ist. Die TUBB3-Proteinexpression ist auf Neuronen beschränkt.
Immunogen
Synthetisches Peptid entsprechend der C-Terminus-Sequenz des humanen β-Tubulin-Isotyps III, an BSA gekoppelt
Application
Der in der Maus produzierte monoklonale Anti-β-Tubulin-III-Antikörper wurde in folgenden Verfahren eingesetzt:
  • Immunzytochemie.
  • Durchflusszytometrie.
  • Immunblotting.
Es wird auch in der Immunfluoreszenzanalyse eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper erkennt spezifisch ein Epitop des Isotyps III von β-Tubulin. Es tritt keine Kreuzreaktivität mit anderen Tubulin-Isotypen auf. Wenn er mit Tubulin und entweder dem Tau-Protein oder MAP2 rekonstituiert wird, kann der Antikörper die Mikrotubuli-Bildung stimulieren.
Tubulin β 3 Klasse III (TUBB3) spielt eine entscheidende Rolle in der Entwicklung des Nervensystems und der Orientierung von Axonen. Eine Mutation des kodierenden Gens verursacht Augenbewegungsstörungen, kongenitale Fibrose der äußeren Augenmuskeln Typ 3 (CFEOM3) und verschiedene neurologische Syndrome. Eine veränderte Expression des Proteins hat Auswirkungen auf die Mikrotubuli-Dynamik und die Interaktionen von Mikrotubuli und Kinesin. Eine gesteigerte TUBB3-Expression wird in Tumorgeweben beobachtet. Eine verringerte TUBB3-Expression kann als wichtiger Marker für eine schlechte Prognose bei kutanem malignem Melanom gelten. TUBB3 wird mit der Unterdrückung des invasiven Wachstums von Tumorgewebe in Verbindung gebracht und daher als potenzielles Ziel für die Entwicklung von Antitumormedikamenten betrachtet.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2200T8578T3952
description
clone SDL.3D10, ascites fluid
description
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
~1.0 mg/mL, clone 2G10, purified from hybridoma cell culture
description
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
bovine, rat, human, boar
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
rat ... Tubb3(246118)
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
Gene Information
human ... TUBB3(10381)
mouse ... Tubb3(22152)
rat ... Tubb3(246118)
clone
SDL.3D10, monoclonal
clone
polyclonal
clone
2G10, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
affinity isolated antibody
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)