Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
≥98%
form
solid
potency
IC50 (3 micromolar for inhibition of EGF-receptor.)
mp
114-115 °C
solubility
DMSO or ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)\C=C(\C#N)c2cccnc2
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-19-15-6-5-12(9-16(15)20-2)8-14(10-17)13-4-3-7-18-11-13/h3-9,11H,1-2H3
InChI key
DBGZNJVTHYFQJI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-phenolic tyrphostin-class tyrosine kinase inhibitor.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?