Fortfahren mit
T6153
4-Aminophenylacetyl-Tuftsin
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
p-Aminophenylacetyl-Thr-Lys-Pro-Arg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H47N9O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
633.74
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
composition
Peptide content, ~60%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)C(NC(=O)Cc1ccc(N)cc1)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C29H47N9O7/c1-17(39)24(37-23(40)16-18-9-11-19(31)12-10-18)26(42)35-20(6-2-3-13-30)27(43)38-15-5-8-22(38)25(41)36-21(28(44)45)7-4-14-34-29(32)33/h9-12,17,20-22,24,39H,2-8,13-16,30-31H2,1H3,(H,35,42)(H,36,41)(H,37,40)(H,44,45)(H4,32,33,34)
InChI key
LWGJHKZQCNVQPO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T6153-5MG04061831592177