Fortfahren mit
T5699
m-3M3FBS
>97% (HPLC)
Synonym(e):
2,4,6-Trimethyl-N-(3-trifluoromethyl-phenyl)-benzenesulfonamide, N-(3-Trifluoromethylphenyl)-2,4,6-trimethylbenzenesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 146,00
€ 124,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16F3NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
343.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106300
MDL number:
Assay:
>97% (HPLC)
Form:
powder
€ 124,10
Listenpreis€ 146,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
>97% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
114-114.8 °C (lit.)
solubility
DMSO: >20 mg/mL
SMILES string
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H16F3NO2S/c1-10-7-11(2)15(12(3)8-10)23(21,22)20-14-6-4-5-13(9-14)16(17,18)19/h4-9,20H,1-3H3
InChI key
ZIIUUSVHCHPIQD-UHFFFAOYSA-N
Application
m-3M3FBS has been used for MAP kinase assay in 293T cells. It has also been used for intracellular calcium analysis1. Furthermore, it has been used (at a conc. of 1 μM) as a PLC activator for sensitizing TRPA1 in HEK293t cells2.
Biochem/physiol Actions
First known direct activator of phospholipase C (activates β2, β3, γ1, γ2, δ1 isoforms).
Preparation Note
m-3M3FBS is soluble in DMSO at a concentration that is greater than 20 mg/ml.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
525185SML1152SML1617
description
>97% (HPLC)
description
The Phospholipase C Activator, m-3M3FBS, also referenced under CAS 200933-14-8, controls the biological activity of Phospholipase C. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
>97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 7 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
color
white
color
off-white
color
white to beige
color
white to beige
mp
114-114.8 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under m-3M3FBS
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)