Merck
T5406
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2′′-Terthiophen
Synonym(e):
α-Terthienyl, 2,5-Di-(2-thienyl)-thiophen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H8S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.39
Beilstein:
178604
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
mp (Schmelzpunkt)
93-95 °C (lit.)
SMILES String
c1csc(c1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H8S3/c1-3-9(13-7-1)11-5-6-12(15-11)10-4-2-8-14-10/h1-8H
InChIKey
KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Natural product occurring in marigold which shows UV-enhanced antibiotic activity.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Arora, S.K.
Tetrahedron Letters, 24, 4043-4043 (1983)