Fortfahren mit
T5200
Triparanol
≥97% (HPLC), D24 reductase inhibitor, powder
Synonym(e):
1-(4-(2-Diethylaminoethoxy)phenyl)-1-p-tolyl-2-(4-chlorophenyl)ethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 206,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 753,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H32NO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
438.00
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
201-115-0
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
€ 206,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Triparanol, ≥97% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
102.9-103.7 °C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble, alcohol: soluble, olive oil: slightly soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(O)(Cc2ccc(Cl)cc2)c3ccc(C)cc3
InChI
1S/C27H32ClNO2/c1-4-29(5-2)18-19-31-26-16-12-24(13-17-26)27(30,23-10-6-21(3)7-11-23)20-22-8-14-25(28)15-9-22/h6-17,30H,4-5,18-20H2,1-3H3
InChI key
SYHDSBBKRLVLFF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Triparanol has been used to inhibit cholesterol biosynthesis in lipid rafts1. Triparanol has also been used as a 3β-hydroxysterol-Δ24-reductase inhibitor to study its effect on delayed-rectifier potassium current (Iks) channels2.
Biochem/physiol Actions
Desmosterol Delta24 (D24) reductase inhibitor.
Triparanol is known to repress Hedgehog signaling in cancer cells and can also inhibit tumor growth3.
Preparation Note
Triparanol is soluble in DMSO at 20 mg/ml and is also soluble in alcohol. It is slightly soluble in olive oil and is insoluble in water.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H6278H7904SML2605
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥70% Z isomer (remainder primarily E-isomer)
description
≥98% Z isomer
description
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, alcohol: soluble, H2O: insoluble, olive oil: slightly soluble
solubility
methanol: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL (with heating)
solubility
methanol: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL (with heating)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white to beige
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)