Fortfahren mit
T4904
Tris-Glycin-Puffer, 10× Konzentrat
Synonym(e):
running buffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 181,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105323
EC Number:
232-650-8
NACRES:
NA.25
€ 181,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
0.2 μm filtered
Quality Segment
foreign activity
Protease, none detected
storage temp.
2-8°C
Application
Tris-Glycine buffer 10× concentrate has been used as a transfer buffer for Western blotting.
Biochem/physiol Actions
For Western blotting and gel electrophoresis. Tris-glycine buffer is used to make a Tris-glycine-methanol transfer buffer, which is the most common protein transfer buffer for wet blot transfers. The methanol prevents the gel from swelling during the transfer and enhances the protein binding to nitrocellulose.The 10× Tris-glycine buffer is diluted to 1× with methanol and water to make a solution containing 25 mM Tris, 192 mM glycine, and 20% methanol. A sufficient amount of transfer buffer should be made to cover the electrode wires in the wet blot transfer unit and to soak the gel, membrane and blotting paper.
Other Notes
0.25 M Tris, 1.92 M Glycin, pH ca. 8.3
Enthält kein Methanol.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7777T116593321
description
-
description
-
description
-
description
BioUltra, 10× concentrate
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
sterility
0.2 μm filtered
sterility
0.2 μm filtered
sterility
0.2 μm filtered
sterility
-
foreign activity
Protease, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)