Fortfahren mit
T4879
L-Tyrosin-ethylester -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H4CH2CH(NH2)COOC2H5 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.70
EC Number:
223-820-2
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4725904
MDL number:
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
165 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H15NO3.ClH/c1-2-15-11(14)10(12)7-8-3-5-9(13)6-4-8;/h3-6,10,13H,2,7,12H2,1H3;1H/t10-;/m0./s1
InChI key
BQULAXAVRFIAHN-PPHPATTJSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)