Fortfahren mit
T9034
Taurocholsäure Natriumsalz Hydrat
BioXtra, ≥95% (HPLC)
Synonym(e):
2-[(3α,7α,12α-Trihydroxy-24-oxo-5β-cholan-24-yl)-amino]-ethansulfonsäure, Natriumtaurocholat Hydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H44NNaO7S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.68 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
205-653-7
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
description
anionic
product line
BioXtra
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 2100
aggregation number
4
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
CMC
3-11 mM (20-25°C)
solubility
H2O: 0.2 M, clear, colorless to faintly yellow
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, NH4+: ≤0.1%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
application(s)
detection
functional group
sulfonic acid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H][C@@]12C[C@H](O)CC[C@]1(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]4([H])[C@]3([H])[C@H](O)C2)[C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H45NO7S.Na.H2O/c1-15(4-7-23(31)27-10-11-35(32,33)34)18-5-6-19-24-20(14-22(30)26(18,19)3)25(2)9-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29;;/h15-22,24,28-30H,4-14H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33,34);;1H2/q;+1;/p-1/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21-,22+,24+,25+,26-;;/m1../s1
InChI key
RDAJAQDLEFHVNR-NEMAEHQESA-M
Application
Anionisches Reinigungsmittel für die Solubilisierung von Proteinen.
Taurocholic acid, a bile acid, may be used in studies of the physiological effects of bile salts on intestinal function and bacterial flora development.
Biochem/physiol Actions
Sulfatfreies Gallensalz, physiologisches Transportsubstrat für die Gallensalz-Exportpumpe/Sister of Pgp (BSEP/spgp), den Na(+)/Taurocholat-Cotransporter (NTCP) und MRP3 in die kanalikulären Teile der Leber.
Sulfatfreies Gallensalz.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T4009T0875T6260
description
BioXtra, ≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (TLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
aggregation number
4
aggregation number
4
aggregation number
6
aggregation number
-
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
sample preservation
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
mol wt
micellar avg mol wt 2100
mol wt
micellar avg mol wt 2100
mol wt
micellar avg mol wt 3100
mol wt
521.69 g/mol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Taurocholsäure Natriumsalz Hydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)