Wichtige Dokumente
T3445
TFLZn potassium salt
≥90% (TLC)
About This Item
Assay
≥90% (TLC)
Farbe
tan
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[K+].COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)C([O-])=O)c3nc(C)ccc3c1
InChI
1S/C18H16N2O5S.K/c1-11-3-4-13-9-14(25-2)10-16(17(13)19-11)20-26(23,24)15-7-5-12(6-8-15)18(21)22;/h3-10,20H,1-2H3,(H,21,22);/q;+1/p-1
InChIKey
YNGNXRJCOYOGHQ-UHFFFAOYSA-M
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)