Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 106,00 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C(Cc3cnc[nH]3)NC(=O)C(N)Cc4c[nH]c5ccccc45)C(O)=O
InChI
1S/C45H59N11O8/c1-24(2)15-35(42(60)52-34(13-14-39(47)57)41(59)56-38(45(63)64)16-25(3)4)54-43(61)36(18-27-21-50-33-12-8-6-10-30(27)33)55-44(62)37(19-28-22-48-23-51-28)53-40(58)31(46)17-26-20-49-32-11-7-5-9-29(26)32/h5-12,20-25,31,34-38,49-50H,13-19,46H2,1-4H3,(H2,47,57)(H,48,51)(H,52,60)(H,53,58)(H,54,61)(H,55,62)(H,56,59)(H,63,64)
InChI key
PBLMMVDDGREFKH-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description ≥95% |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source rabbit | biological source - |
| form powder | form powder | form lyophilized | form chunks |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay - | assay ≥95% |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?