This product is not sterile or tested for the presence of endotoxin. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:_x000D_
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/361/242/t2684dat.pdf
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 191,00 |
Über diesen Artikel
€ 191,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenconjugate
unconjugated
Quality Segment
form
liquid
availability
not available in Japan
storage temp.
2-8°C
General description
Das Adjuvans TiterMax Gold enthält drei essenzielle Inhaltsstoffe: ein neues Block-Copolymer, CRL-8300, Squalen (ein abbaubares Öl) und ein Sorbitanmonooleat.
Application
TiterMax® Gold-Adjuvans wird wie folgt verwendet:
- zum Emulgieren von löslichem Antigen-1 (Ag-1), um Tiere zu immunisieren und vollständig humane monoklonale Antikörper aus XenoMouse-Stämmen zu erzeugen
- zum Injizieren von GST-dGIPC-Protein (Drosophila-Homolog von GAIP interacting protein) in Ratten, um Antikörper gegen dGIPC-Protein zu erzeugen
- mit Drosophila-CtBP-Protein (dCtBP) in phosphatgepufferter Kochsalzlösung zum Injizieren in einen weiblichen Roten Neuseeländer
Biochem/physiol Actions
Spezifische Proteine können mit der gleichen Menge TiterMax® Gold Adjuvans emulgiert werden, um Labortiere zu immunisieren und Antikörper aus ihnen zu gewinnen.
TiterMax Gold ist ein neues und verbessertes Wasser-in-Öl-Adjuvans. Durch die Entwicklung eines neuen Block-Copolymers und die Eliminierung von Siliziumdioxid aus der Formulierung scheint TiterMax Gold wirksamer und weniger toxisch zu sein als TiterMax Classic. Die optimale Menge TiterMax Gold für eine Emulsion ist doppelt so groß wie bei TiterMax Classic.
Legal Information
TiterMax is a registered trademark of TiterMax USA, Inc
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description liquid | description liquid | description This Freund’s Complete Adjuvant, Modified, Mycobacterium butyricum is validated for use in Immunization. | description filter capacity 1000 mL, pack of 9 ea |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - | conjugate - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| availability not available in Japan | availability not available in Japan | availability - | availability not available in (available only in North America) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is this product sterile? What is the level of endotoxins in this reagent?