Fortfahren mit
T1782
(+)-γ-Tocopherol
≥96% (HPLC)
Synonym(e):
γ-Tocopherol, (R,R,R)-γ-Tocopherol, 7,8-Dimethyltocol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,10
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 302,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H48O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
416.68
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058016
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-201-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
93072
€ 63,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable
color
dark brown, colorless to dark yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2cc(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C28H48O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-19-26(29)23(5)24(6)27(25)30-28/h19-22,29H,8-18H2,1-7H3/t21-,22-,28-/m1/s1
InChI key
QUEDXNHFTDJVIY-DQCZWYHMSA-N
Gene Information
human ... HMGCR(3156)
Application
(+)-γ-Tocopherol hat folgende Anwendungen:
  • als Referenzmaterial für die Quantifizierung von γ-Tocopherol in der Ölprobe mittels hochauflösenden Flüssigkeitschromatographiesystemen mit Diodenarray-Detektor (HPLC/DAD)(192}
  • als Futterbestandteil für die Ernährung von Ratten mit Vitamin-E-Mangel zur Erforschung seiner Auswirkungen
  • als Zusatzstoff im Futter zur Erforschung seiner Auswirkungen auf die Verringerung ernährungsbedingten oxidativen Stresses in vivo und auf die Stabilisierung von Lipiden im Fleisch von Masthähnchen
Biochem/physiol Actions
Tocopherole (TCP) (Vitamin E) sind eine Reihe (α, β, γ und δ) chiraler, organischer Moleküle, deren Grad der Methylierung im Phenol-Teil des Chromanolrings variiert. Tocopherole sind lipide, lösliche Antioxidantien, die Zellmembranen vor oxidativer Schädigung schützen. α-Tocopherol ist die von Homo sapiens am besten absorbierte Form des Tocopherols. Verschiedene Isoformen und Analoge von Tocopherol zeigen in vivo gegensätzliche und differenzierte regulatorische Aktivitäten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
47785T3251T2028
description
≥96% (HPLC)
description
analytical standard
description
synthetic, ≥96% (HPLC)
description
≥90%
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥90%
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
color
colorless to dark yellow, dark brown
color
-
color
yellow to very dark yellow, faint brown to brown
color
light yellow to dark orange
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-γ-Tocopherol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf