Fortfahren mit
T1014
TNPAL-Sphingomyelin
1 mg/mL in chloroform/methanol (2:1)
Synonym(e):
Trinitrophenylaminolauroylsphingomyelin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C41H73N6O12P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
873.03
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥98% (TLC)
form
liquid
concentration
1 mg/mL in chloroform/methanol (2:1)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OCC[N](C)(C)C)NC(=O)CCCCCCCCCCCNc1c(cc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)N(=O)=O
InChI
1S/C41H74N6O12P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-21-24-27-39(48)36(34-59-60(56,57)58-31-30-47(2,3)4)43-40(49)28-25-22-19-16-14-17-20-23-26-29-42-41-37(45(52)53)32-35(44(50)51)33-38(41)46(54)55/h24,27,32-33,36,39,42,48H,5-23,25-26,28-31,34H2,1-4H3,(H,43,49)(H,56,57)/b27-24+
InChI key
ZAKSUDRQGDIXGH-SOYKGTTHSA-N
General description
Substrate for microbial and animal sphingomyelinases.
Application
TNPAL-Sphingomyelin was used as substrate to determine the activity of sphingomyelinase spectrophotometrically.
Biochem/physiol Actions
Sphingomyelin (SM) is a sphingolipid found in the myelin sheath and cell membranes of animals. The regulation of SM content by sphingomyelinase and SM synthase 2 affect the membrane properties and signaling. Excess oxysterols result in increased amount of SM and calcium ions that is the main reason for artery blockage and atherosclerosis.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3 + 67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)