Fortfahren mit
T0514
Trimethylamin-N-oxid Dihydrat
98%
Synonym(e):
TMANO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3NO · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.14
EC Number:
214-675-6
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3612927
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
95-99 °C (lit.)
SMILES string
O.O.C[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9NO.2H2O/c1-4(2,3)5;;/h1-3H3;2*1H2
InChI key
PGFPZGKEDZGJQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reaktant für:
  • C-H-Bindungsspaltung
  • Oxidationsreaktionen (Oxidans)
  • Decarbonylierungswirkstoff für lösungsfreie Reaktionen
Trimethylamine N-oxide dihydrate can be used as:
  • A decarbonylating agent in many chemical reactions.
  • An oxidizing agent for organoboranes.
  • A standard in the determination of amines in air samples using non-suppressed ion chromatography.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethylamin-N-oxid Dihydrat
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)