Fortfahren mit
SYNF81221LN
Synthware™ Volumetric flask, Class A with glass stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 1000 mL
Synonym(e):
Synthware F81221LN, measuring flask, graduated flask
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41104812
Capacity:
1000 mL
Material:
PTFE , borosilicate glass 3.3
Packaging:
pack of 1 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE , borosilicate glass 3.3
feature
class A
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Kemtech F81221LN
capacity
1000 mL
General description
Volumetric Flask,Heavy Wall,1000mL,Class A,#22 glass Stopper
Application
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
Features and Benefits
Organic Chemistry
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)