SYNF43243L
Synthware™ three neck round bottom flask with angled side necks
bottle capacity 3000 mL, side joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F43243L, 3-neck round flask
Empfohlene Produkte
Materialien
clear
Verbindung
side joint: ST/NS24/40
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech F43243L
Flaschenkapazität
3000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Flask, Round Bottom, 3 Neck, Center 24/40, Side 24/40, 3L
Anwendung
kemetch; synthware; flask; round bottom; three neck
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.