Fortfahren mit
SRP8053
IL-35 (Maus): FC (human)
recombinant, expressed in CHO cells
Synonym(e):
Interleukin-35, T-Zell-Immunglobulin- und Mucindomäne-haltiges Protein 4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 μg
Versand in der Regel in 2 Wochen.
€ 518,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
lyophilized
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Biological source:
human, mouse
Recombinant:
expressed in CHO cells
Mol wt:
monomer 23 kDa by calculation (IL-12a (p35)), monomer 46 kDa by calculation (Ebi3)
€ 518,00
Versand in der Regel in 2 Wochen.
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human, mouse
recombinant
expressed in CHO cells
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
monomer 23 kDa by calculation (IL-12a (p35)), monomer 46 kDa by calculation (Ebi3)
packaging
pkg of 5 μg
technique(s)
activity assay: suitable
impurities
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
color
white
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
Forschungsbereich: IMMUNO UND CKS. Interleukin-35 (IL-35) ist ein neuartiges Zytokin der IL-12-Familie, das von regulatorischen T-Zellen (Tregs) produziert wird, jedoch nicht von ruhenden oder aktivierten Effektor-T-Zellen (Teff). IL-35 ist ein heterodimeres Protein, das sich aus EBI3 (Epstein-Barr-Virus-induziertes Gen 3) und IL-12a (p35) zusammensetzt. EBI3 ist ein nachgelagertes Target von Foxp3, einem für die Entwicklung und Funktion von Treg-Zellen benötigten Transkriptionsfaktor, sodass eine Treg-Zellen-Restriktion für IL35 stattfindet.
Application
IL-35 wird eingesetzt, um seine immunsuppressive Wirkung bei einer akuten Abstoßungsreaktion nach Transplantation (Acute Graft-Versus-Host Disease) im Mausmodell zu untersuchen.Eswurde auch zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf die Differenzierung von Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierenden Faktor produzierenden T-Helferzellen (ThGM) verwendet. IL-35wurde verwendet, um seine Auswirkungen auf Bleomycin-induzierte Lungenfibrose zu untersuchen.
Biochem/physiol Actions
Regulatorische T-Zellen sind sehr wichtig für die Erhaltung der Selbsttoleranz und die Vermeidung von Autoimmunität, und IL-35 ist bekannt als Molekül, das die Immunsuppressionsfunktion von Treg-Zellen vermittelt. Als inhibitorisches Zytokin induziert IL-35 die Proliferation von Treg-Zell-Populationen, unterdrückt jedoch die Entwicklung von Th17-Zellen. Studien bei Mäusen zeigen, dass das Fehlen einer der beiden IL-35-Ketten einer Treg-Zelle ihre Fähigkeit reduziert, in einem experimentellen Modell für entzündliche Darmerkrankungen Entzündungen zu unterdrücken. IL-35 wird als potenzielles Ziel der Immuntherapie vorgeschlagen.IL-35 wird als Reaktion auf Agonisten der Toll-like-Rezeptoren 3 und 4 (TLR 3 und 4) und Interferon-γ (IFN-γ) produziert. Es wird hauptsächlich von aktivierten B-Zellen, CD4+ Foxp3+ regulatorischenT-Zellen (Tregs) und in geringerer Konzentration von Monozyten, glatten Muskelzellen und Endothelzellen sezerniert.
Physical form
Lyophilisiert aus 0,2 μm-gefilterter Lösung in PBS.
Preparation Note
Auf 100 μg/mL in steriler PBS rekonstituieren.
Other Notes
Der Maus-IL-35-Komplex, bestehend aus der Untereinheit Ebi3 (aa 23-228) und der Untereinheit IL-12a (p35) (aa 23-215), ist durch einen Polypeptid-Linker an die Fc-Region von humanem IgG1 kondensiert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRP8034SRP3204SRP8054
description
recombinant, expressed in CHO cells
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
description
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
biological source
human, mouse
biological source
human
biological source
mouse
biological source
human
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in HEK 293 cells
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in CHO cells
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
mol wt
monomer 46 kDa by calculation (Ebi3), monomer 23 kDa by calculation (IL-12a (p35))
mol wt
~42 kDa
mol wt
40 kDa
mol wt
monomer 57 kDa by calculation
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)