Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
2 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 340,00 |
Über diesen Artikel
biological source
human
recombinant
expressed in Sf21 cells
tag
His tagged
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
~110 kDa by SDS-PAGE
packaging
pkg of 2 μg
concentration
≥0.2 mg/mL
technique(s)
cell based assay: suitable
color
clear
solubility
water: soluble
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PARG(8505)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in Sf21 cells, His tagged, >95% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥30% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE) | description recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥80% (SDS-PAGE) |
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay ≥30% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected insect cells |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) inhibition assay: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| concentration ≥0.2 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration >0.02 mg/mL |
| form liquid | form aqueous solution | form aqueous solution | form aqueous solution |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
127087-87-0
288-32-4 + 127087-87-0
127087-87-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
![Tankyrase 2 [849-1166] active human recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥30% (SDS-PAGE)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/141/971/bb6f7e69-9c80-4ebb-8d1a-7593ae894dc6/640/bb6f7e69-9c80-4ebb-8d1a-7593ae894dc6.jpg)