Fortfahren mit
SRP6553
CIRBP/Kälteinduzierbares RNA-bindendes Protein human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
A18HNRNP, CIRP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
20.5 kDa
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
20.5 kDa
packaging
pkg of 1 mg, pkg of 20 μg
impurities
≤1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CIRBP(1153)
General description
CIRPB, auch als kälteinduzierbares RNA-bindendes Protein bekannt, spielt bei der genotoxischen Stressreaktion eine schützende Rolle, indem es Transkripte von am Zellüberleben beteiligten Genen stabilisiert. CIRBP reagiert auf transkriptionaler und post-translationaler Ebene auf ein breites Spektrum von Zellstress, einschließlich kurzwelligem ultraviolettem Licht (UVC). Es agiert als translationaler Aktivator. CIRBP kann den 3′unkonvertierten Bereich von bestimmten Transkripten binden, um sie zu stabilisieren und ihren Transport an Ribosome für die Translation zu ermöglichen. CIRBP beeinflusst die NF-κB-Signalisierung im Gegensatz zur IL1B-mRNA-Stabilität direkt.
Physical form
Aus sterilen 20 mM Tris, 500 mM NaCl, 0,25 M Imidazol, 20 % Glycerin lyophilisiert.
Preparation Note
Detaillierte Rekonstitutionsanweisungen werden mit dem Produkt bereitgestellt
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)