Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
liquid
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
44.4 kDa (401 aa, 18-381 aa + His Tag)
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
44.4 kDa (401 aa, 18-381 aa + His Tag)
packaging
pkg of 100 μg
concentration
1 mg/mL
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PTX3(5806)
General description
Pentraxin 3 (PTX3) bzw. das Tumornekrosefaktor(TNF)-stimulierte Gen ist das prototypische Mitglied der Familie der langen Pentraxine, das die C-terminale Domäne mit den kurzen Pentraxinen gemein hat und eine eindeutige N-terminale Domäne aufweist. Das dieses Protein codierende Gen ist auf dem menschlichen Chromosom 3q25.32 lokalisiert und besteht aus 3 Exonen. Das mit dem His-Tag am N-Terminus fusionierte rekombinante humane Pentraxin-3-Protein wurde in E. coli exprimiert und mittels konventioneller Chromatographie aufgereinigt.
Biochem/physiol Actions
Pentraxin 3 (PTX3) ist ein Akutphasenprotein, das von verschiedenen Zelltypen (einschl. Monozyten/Makrophagen, Endothelzellen, vaskulärer glatter Muskelzellen, Fibroblasten und Adipozyten) an inflammatorischen Stellen erzeugt und freigesetzt wird. Es spielt eine Rolle bei der Regulierung der angeborenen Widerstandskraft gegen Pathogene, bei inflammatorischen Reaktionen und möglicherweise bei der Clearance von Eigenkomponenten und der weiblichen Fruchtbarkeit. PTX3 fungiert insbesondere als löslicher Erkennungsrezeptor von Pathogenen und verleiht eine Widerstandsfähigkeit gegen Pathogene. Studien zufolge entfernt das Protein apoptotische Zellen während Immunantworten. Es bindet an den Komplementfaktor H, bei dem es sich um ein Komplement-Regulatorprotein handelt.
Physical form
1 mg/mL in 20 mM Tris-HCl-Puffer (pH 8,0) mit 10 % Glycerin und 1 mM DTT.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?