Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 μg | Versand in der Regel in 2 Wochen. | € 629,00 |
Über diesen Artikel
€ 629,00
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
96-144 RLU/min·ng
mol wt
~39 kDa
NCBI accession no.
application(s)
cell analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... SIRT6(51548)
General description
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution | description clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay - | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source mouse | biological source human | biological source - |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant - | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| mol wt ~39 kDa | mol wt antigen ~38.21 kDa | mol wt ~46 kDa | mol wt ~39 kDa |
| specific activity 96-144 RLU/min·ng | specific activity - | specific activity 112-139 RLU/min·ng | specific activity 17.0-26.5 RLU/min·ng |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?